Learn More
Tetradecanoato de potasio-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Tetradecanoate-2,2-D2 |
| CAS | 352438-85-8 |
| Fórmula molecular | C14 D2 H25 O2 . K |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Tetradecanoic-2,2-d2 acid, potassium salt (9 CI), Tetradecanoic-2,2-d2 acid potassium salt, Myristic acid-d2 potassium salt, Myristic-2,2-d2 acid potassium salt, Potassium tetradecanoate-2,2-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H28O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16;/h2-13H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/i13D2; |
| SMILES | [K+].[2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCC)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;2,2-dideuteriotetradecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 268.474 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.177 g/mol |
| Mostrar más |