Learn More
Tetracianopaladato de potasio(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15400997 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15400997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010535.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
CAS 14516-46-2
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C4K2N4Pd
Número MDL MFCD00150431
Información de solubilidad It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
Clave InChI NKYOTIKKMTWAOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[K+].N#C[Pd](C#N)(C#N)C#N
Nombre IUPAC dipotassium palladiumtetracarbonitrile
Peso molecular (g/mol) 288.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.68 (Anhydrous)