Learn More
Tetracianoborato de potasio, TRC
Código de producto. 30426208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
4 mg
20 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426208 20 mg
30425164 2 mg
30418172 4 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99361820MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261356-49-4
Fórmula molecular C4 B N4 . K
Peso molecular (g/mol) 153.979
Nombre IUPAC potasio; tetracyanoboranuida
SMILES [K+].N#C[B-](C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Tetracyanoborate
Cantidad 20 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4BN4.K/c6-1-5(2-7,3-8)4-9;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.985