Learn More
Tetracloroplatino (II) de potasio, TRC
Código de producto. 30425234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425234 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30425234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6882655G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Tetrachloroplatinum(II)
CAS 10025-99-7
Fórmula molecular Cl4 Pt . 2 K
Cantidad 5 g
Sinónimo Platinate(2-)','tetrachloro-','potassium (1:2)','(SP-4-1)-, Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium (8CI), Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium','(SP-4-1)- (9CI), Potassium chloroplatinate(II) (6CI), Dipotassium platinum tetrachloride, Dipotassium tetrachloroplatinate, Dipotassium tetrachloroplatinate(2-), Dipotassium tetrachloroplatinate(II), NSC 175496, Platinous potassium chloride, Platinum potassium chloride (PtK2Cl4), Potassium chloroplatinate, Potassium chloroplatinate (K2PtCl4), Potassium platinochloride, Potassium platinous chloride, Potassium platinum(II) tetrachloride, Potassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate K2PtCl4, Potassium tetrachloroplatinate(2-), Potassium tetrachloroplatinate(II), Potassium tetrachloroplatinum(II), Tetrachloroplatinum(II) acid potassium salt
Fórmula InChI InChI=1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
SMILES [K+].[K+].[Cl-][Pt+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 415.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.7676