Learn More
Tetracloroplatinato(II) de potasio, Premion™, 99,99 % (base metálica), Pt 46,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium tetrachloroplatinate(II) is used as important reagent for the preparation of other coordination complexes of platinum. It is also used in the induction of apoptosis in human breast cancer cells. Also used in the preparation of camptothecin-linked platinum anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium tetrachloroplatinate (II) |
| Punto de fusión | (decomposition) |
| Color | Rojo a marrón |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 1 g |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 3.38 g/mL |
| Fórmula lineal | K2PtCl4 |
| Número UN | UN3288 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium tetrachloroplatinate(II)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetrachloroplatinate(II)