Learn More
Tetracloroplatinato(II) de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10274680 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Vial
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10274680 1 g Vial 1 g
1 options
Código de producto. 10274680 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7170/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 250°C
CAS 10025-99-7
Color Marrón-Rojo
pH 4 to 5
Forma física Sólido
Cantidad 1 g
Fórmula molecular Cl4H4K2Pt
Número MDL MFCD00011378
Sinónimo potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
Clave InChI JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Nombre IUPAC dipotasio;tetracloroplatino(2-)
Peso molecular (g/mol) 419.11
PubChem CID 61440
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1g/mol
Envase Vial
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.