Learn More
Tetracloroplatinato(II) de potasio, 99,9 % (base metálica), Pt 46.0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391688 5 g 5 g
11301698 1 g 1 g
11381688 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011048.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
Potassium tetrachloroplatinate solution is used in the preparation of platinum (Pt) nanoparticles. Ligands like ammonia or triphenyl phosphine can able to replace the chloride ligands to afford various derivatives. The replacement by ammonia results in the preparation of cisplatin, which is used in the cancer treatment. Further, it is used as catalyst in the hydroarylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-99-7
Fórmula molecular Cl4H4K2Pt
Peso molecular (g/mol) 419.11
Número MDL MFCD00011378
Clave InChI JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetrachloroplatinate(II)
Punto de fusión (decomposition)
Nombre de nota Pt 46.0% min.
Color Rojo a marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Aspecto Red-brown crystals
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Densidad 3.38
Información de solubilidad Soluble in hot water. Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC dipotasio;tetracloroplatino(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.11