Learn More
Tetracloroplatinato de potasio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386315 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11386315 1 g Frasco de vidrio 1 g
11396315 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386315 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437030010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-99-7
Fórmula molecular Cl4H4K2Pt
Peso molecular (g/mol) 419.11
Número MDL MFCD00011378
Clave InChI JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
Nombre IUPAC dipotasio;tetracloroplatino(2-)
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetrachloroplatinate
Punto de fusión 250.0°C
Color Marrón o naranja a rojo
Forma física Crystals
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal K2PtCl4
Índice Merck 15,7801
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetrachloroplatinate(II)