Learn More
Tetracloropalladato(II) de potasio, 99,99 % (base metálica), Pd 32,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Potassium tetrachloropalladate(II) |
| Punto de fusión | 105°C (decomposition) |
| Nombre de nota | Pd 32.2% min. |
| Color | Rojo a marrón |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 10 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Aspecto | Red-brown crystals |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (metals basis) |
| Afficher plus |