Learn More
Tetracloropalladato(II) de potasio, 99,99 % (base metálica), Pd 32,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Product Code. 11301978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Unit Size:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11301978 2 g 2 g
11311978 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11301978 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011885.04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10025-98-6 | Cl4K2Pd | 326.417 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-98-6
Fórmula molecular Cl4K2Pd
Peso molecular (g/mol) 326.417
Número MDL MFCD00011373
Clave InChI LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
PubChem CID 61438
Nombre IUPAC dipotasio;tetracloropaladio(2-)
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium tetrachloropalladate(II)
Punto de fusión 105°C (decomposition)
Nombre de nota Pd 32.2% min.
Color Rojo a marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.42
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Red-brown crystals
Densidad 2.67