Learn More
Tetracloropaladato(II) de potasio, mín. 32,0 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium tetrachloropalladate(II) |
| Punto de fusión | 105.0°C |
| Nombre de nota | min 32.0% Pd |
| Color | Marrón a marrón-verde |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 10 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 2.67 |
| Densidad | 2.6700g/mL |
| Fórmula lineal | K2PdCl4 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium tetrachloropalladate(II)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.