Learn More
Tetracloroaurato de potasio(III) hidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460897 5 g 5 g
11450897 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23292.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27988-75-6 | AuCl4K | 377.86 g/mol
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate is used as primary and secondary intermediates. A Key raw material for synthesis of new gold(III) dithiolate complexes for luminescence studies or possible uses as photosensitizers or photocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetracloroaurato de potasio(III) hidrato se utiliza como intermediario primario y secundario. Una materia prima clave para la síntesis de nuevos complejos de ditiolato de oro(III) para estudios de luminiscencia o posibles usos como fotosensibilizador o fotocatalizador.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27988-75-6
Fórmula molecular AuCl4K
Peso molecular (g/mol) 377.86
Número MDL MFCD00043088
Clave InChI IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion
PubChem CID 91886546
Nombre IUPAC potassium tetrachlorogoldtris(ylium)
SMILES [K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate
Punto de fusión 357°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Fórmula lineal KAuCl4·xH2O
Número UN UN3260
Índice Merck 14,7681
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.88 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tetrachloroaurate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetrachloroaurate hydrate