Learn More
Tetrabromoplatinato de potasio(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407005 500 mg 500 miligramos
15496995 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045548.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13826-94-3 | Br4K2Pt | 592.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13826-94-3
Fórmula molecular Br4K2Pt
Peso molecular (g/mol) 592.90
Número MDL MFCD00011376
Clave InChI AXZAYXJCENRGIM-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo br4pt.2k, dipotassium;tetrabromoplatinum 2-, dipotassium tetrabromoplatinumdiuide
PubChem CID 71310129
Nombre IUPAC dipotasio;tetrabromoplatino(2-)
SMILES [K+].[K+].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Pt++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetrabromoplatinate (II)
Punto de fusión >300°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 mg
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal K2PtBr4
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.9
Porcentaje de pureza 99.9%