Learn More
Tetrabromopaladato(II) de potasio, Pd 20,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361968 5 g 5 g
11351968 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011883.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13826-93-2 | Br4H4K2Pd | 508.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13826-93-2
Fórmula molecular Br4H4K2Pd
Peso molecular (g/mol) 508.26
Número MDL MFCD00049659
Clave InChI PBPKCWAOLDCQKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tetrabromopalladate ii, dipotassium tetrabromopalladium 2-, dipotassium tetrabromopalladate, dipotassium tetrabromopalladate 2-, palladate 2-, tetrabromo-, potassium 1:2, palladate 2-, tetrabromo-, dipotassium, sp-4-1, palladous potassium bromide, dipotassium tetrabromopalladiumdiuide, dipotassium ion tetrabromopalladiumdiuide
PubChem CID 61688
Nombre IUPAC dipotasio;tetrabromopaladio(2-)
SMILES [K+].[K+].Br.Br.Br.Br.[Pd--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetrabromopalladate(II)
Color Rojo a marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 20.0%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic