Learn More
Tetrabromoaurato(III) de potasio dihidrato, 99,99 % (base metálica), Au 33 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11347497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347497 1 g 1 g
11357497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012664.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13005-38-4 | KAuBr4·2H2O
It is used as a Laboratory chemical and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13005-38-4
Fórmula molecular KAuBr4·2H2O
Número MDL MFCD00049650
Sinónimo Gold potassium bromide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate
Nombre de nota Au 33% min.
Color Rojo a marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.72 (555.69 Anhydrous)
Olor Weak
Aspecto Red-brown crystals