Learn More
Tetraborato de potasio tetrahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10040310 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10040310 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10040310 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7140/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 850°C
CAS 12045-78-2
Color Blanco
pH 9.2 to 9.3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular B4K2O7·4H2O
Número MDL 149924
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.5g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tetraborate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.