Learn More
Potassium Tetraborate Tetrahydrate, ≥99.0% (T), Honeywell™
Código de producto. 15655990 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15655990 1 kg Poly bottle 1 Kg
1 options
Código de producto. 15655990 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 605411KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., ≥99,0% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetraborate tetrahydrate
Punto de fusión >500°C
CAS 12045-78-2
Color Blanco
Forma física Crystalline
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal K2B4O7 · 4H2O
Número MDL MFCD00149924
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.5g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Olor Odorless
Envase Poly bottle