Learn More
Terc-pentilóxido de potasio, 25 % p/p en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
11308146 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 11308146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15111.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 41233-93-6 | C5H11KO | 126.24 g/mol
Potassium tert-pentyloxide is a strong, hindered base used in combination with lithium diisopropyl amide to generate a superbase for the selective metallation of the aralkyl system at the 6-position of protected estradiols. It is used in organic synthesis, agrochemicals, pharmaceuticals, colorants and aroma chemicals. It acts as a catalyst in polymerization and isomerizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El terc-pentilóxido de potasio es una base fuerte y obstaculizada que se utiliza en combinación con la diisopropilamida de litio para generar una superbase para la metalación selectiva del sistema aralquílico en la 6-posición de los estradioles protegidos. Se utiliza en la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos, los colorantes y químicos aromáticos. Actúa como catalizador en la polimerización y en isomerizaciones.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos. Reacciona violentamente con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41233-93-6
Fórmula molecular C5H11KO
Peso molecular (g/mol) 126.24
Número MDL MFCD00064808
Clave InChI ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1
PubChem CID 23683543
Nombre IUPAC potasio; 2-metilbutan-2-olato
SMILES [K+].CCC(C)(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tert-pentyloxide
Densidad 0.87
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Cantidad 1000 mL
Número UN UN2924
Beilstein 4149025
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 % p/p en tolueno