Learn More
Terc-butóxido de potasio, puro, 20 % en peso, solución en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10292372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ML
50 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10292372 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
11964611 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10292372 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364990500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    123.00€ / 50 ml
    Ahorro 9.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tert-butoxide
CAS 865-47-4, 109-99-9
Color Ámbar a incoloro
Densidad 0.9290g/mL
Temperatura de inflamación −21°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H9KO
Fórmula lineal (CH3)3COK
Cantidad 50 mL
Fieser 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
Gravedad específica 0.929
Sinónimo potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water.
Clave InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;2-metilpropan-2-olato
Peso molecular (g/mol) 112.21
PubChem CID 23665647
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Grado Pure
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tert-butoxide, 20 wt.% solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.