Learn More
Tert-butóxido de potasio, solución de 1 M en tert-butanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10030564 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10030564 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10644555 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10030564 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.45€
    90.70€ / 100 ml
    Ahorro 2.75€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-47-4
Fórmula molecular C4H9KO
Peso molecular (g/mol) 112.21
Número MDL MFCD00012162
Clave InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
PubChem CID 23665647
Nombre IUPAC potasio;2-metilpropan-2-olato
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tert-butoxide
Nombre de nota 1M solution in tert-butanol
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal (CH3)3COK
Temperatura de inflamación 12°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.90 to 1.10M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Aspecto Colorless to amber solution
Gravedad específica 0.82
Densidad 0.8200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tert-butoxide, 1M solution in tert-butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.