Learn More
(+)-Tartrato de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10030310 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10030310 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10030310 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7080/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 921-53-9
Color Blanco
pH 7.5 to 8.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C4H4K2O6
Número MDL MFCD00013065
Sinónimo potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f
Clave InChI AVTYONGGKAJVTE-OLXYHTOASA-L
SMILES [K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC dipotassium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
Peso molecular (g/mol) 226.27
PubChem CID 6100505
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.27g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo