Learn More
Superóxido de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Superoxide |
| CAS | 12030-88-5 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | KO2 |
| Sinónimo | Potassium Dioxide, Potassium Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/K.O2/c;1-2/q+1;-1 |
| SMILES | [K]O[O] |
| Nombre IUPAC | λ^{1}-oxidaniloxipotasio |
| Peso molecular (g/mol) | 71.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 70.9535 |