Learn More
Sulfito de potasio, MP Biomedicals
Código de producto. 11423426 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11423426 25 g
1 options
Código de producto. 11423426 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522585525
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Sulphite
CAS 10117-38-1
Cantidad 25 g
Fórmula molecular K2O3S
Sinónimo potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
Clave InChI BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio;sulfito
Peso molecular (g/mol) 158.254
PubChem CID 24958
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.26