Learn More
Sulfato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Sulphate |
| CAS | 7778-80-5 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | K2O4S |
| Sinónimo | Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Potassium Sulfate, Arcanum Duplicatum, Dipotassium Sulfate, Potassium Sulfate, Potassium Sulfate (K2(SO4)), Potassium Sulfate (K2SO4), Potassium Sulphate, Sal Polychrestum, Sulfate of Potash, Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Tartarus Vitriolatus |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | dipotasio; sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 174.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.8791 |