Learn More
Sulfato de potasio, TRC
Código de producto. 30415499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415499 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30415499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69830550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Sulphate
CAS 7778-80-5
Cantidad 50 g
Fórmula molecular K2O4S
Sinónimo Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Potassium Sulfate, Arcanum Duplicatum, Dipotassium Sulfate, Potassium Sulfate, Potassium Sulfate (K2(SO4)), Potassium Sulfate (K2SO4), Potassium Sulphate, Sal Polychrestum, Sulfate of Potash, Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Tartarus Vitriolatus
Fórmula InChI InChI=1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato
Peso molecular (g/mol) 174.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.8791