Learn More
Sulfito de potasio, 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium sulfite |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 88% min. (Iodimetry) |
| Fórmula lineal | K2SO3 |
| Índice Merck | 15,7795 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.26 |
| Porcentaje de pureza | 90% |
| Grado | Pure |