Learn More
Sulfato de potasio, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥99%, Solstice
Código de producto. 15693360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 Kg
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15693360 6 x 1 kg paquete de 6
15663360 1 kg 1 Kg
15683360 5 kg 5 Kg
15673360 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15693360 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 312706X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00€
    237.15€ / paquete de 6
    Ahorro 196.85€
    45% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, ≥ 99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1.698 °C
Nombre del producto químico o material Potassium sulfate
Nombre de nota Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal K2SO4
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.26
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS/reactivo ISO
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.66 g/cm3