Specifications
| Punto de ebullición | 1689.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium sulfate |
| Punto de fusión | 1067.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 5.5 to 8.5 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 5 kg |
| Pérdida por secado | 1% max. (130°C) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | K2SO4 |
| Show More |