Learn More
Sulfato de potasio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11954241 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Unit Size:
1 KG
25 KG
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11954241 1 kg Frasco de plástico 1 KG
11964241 5 kg Frasco de plástico 5 KG
11974241 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11954241 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 193810010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.60€
    48.65€ / 1 Kg
    Ahorro 8.95€
    15% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Punto de ebullición 1689.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium sulfate
Punto de fusión 1067.0°C
Color Blanco
pH 5.5 to 8.5
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Pérdida por secado 1% max. (130°C)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal K2SO4
Índice Merck 15,7793
Información de solubilidad Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC sulfato de dipotasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Pure