Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Sulfate |
| Nombre de nota | Anhidro |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Nombre IUPAC | sulfato de dipotasio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.26 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Grado | Reactivo ACS |