Learn More
Sulfato de potasio, (polvo/uso con reactivos ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11457852 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457852 500 g 500 g
11467852 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457852 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215256490
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Sulfate
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.26
Grado Reactivo ACS