Especificaciones
| Punto de ebullición | 1689 °C |
| Punto de fusión | 1067 °C |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 6 hasta 8 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 5 kg |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Nombre IUPAC | dipotasio; sulfato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174,25g/mol |