Descripción
Sulfato de potasio, certificado AR para análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1689 °C |
| Punto de fusión | 1067 °C |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 6 hasta 8 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Nombre IUPAC | sulfato de dipotasio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174,25g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |