Learn More
Sulfato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium sulfate is used in the production of fertilizers (i.e. providing potassium and sulfur), potassium alum, potassium carbonate and glass. In analytical chemistry, it is used in the determination of nitrogen by the Kjeldahl method and protein in foodstuffs. Also, it is used in the electrostatic effects on pKa values of amino acid residues in the staphylococcal nuclease. It is used in the separation of protein through electrophoresis and also serves as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sulfato de potasio se utiliza en la producción de fertilizantes (es decir, el suministro de potasio y azufre), alumbre de potasio, carbonato de potasio y vidrio. En química analítica, se utiliza para la determinación de nitrógeno mediante el método Kjeldahl y de proteínas en los alimentos. Además, se utiliza en los efectos electrostáticos sobre los valores de pKa de los residuos de aminoácidos en la nucleasa estafilocócica. Se utiliza en la separación de proteínas a través de electroforesis y también sirve como reactivo de laboratorio.
Solubilidad
Soluble en agua y glicerol. Insoluble en alcohol, acetato y disulfuro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1689°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium sulfate |
| Punto de fusión | 1,069°C |
| Cantidad | 1000 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 2.662 |
| Índice Merck | 14,7674 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetate and carbon disulfide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.27 |
| Porcentaje de pureza | 99% |