Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de potasio, +99 %, para bioquímica
Código de producto. 12674997 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12674997 250 g Frasco de plástico 250 GR
12664997 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12674997 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 424212500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.75€
    35.65€ / 250 g
    Ahorro 6.10€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
Nombre IUPAC sulfato de dipotasio
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1689.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium sulfate
Punto de fusión 1067.0°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal K2SO4
Índice Merck 15,7793
Información de solubilidad (10 g in 150 ml water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica