Learn More
Sulfato de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals, anhidro, granulado
Código de producto. 10593181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10593181 500 g Frasco de plástico 500 GR
10732135 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10593181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205945000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.45€
    33.20€ / 500 g
    Ahorro 2.25€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1689.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium sulfate
Punto de fusión 1067.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Forma física Polvo granular
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Densidad 2.66
Fórmula lineal K2SO4
Índice Merck 15, 7793
Información de solubilidad Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica