Learn More
Sulfamato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485897 25 g 25 g
11495897 100 g 100 g
11405907 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24447.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13823-50-2 | H2KNO3S | 135.178 g/mol
Potassium sulfamate is used as a food additive, used in water treatment and as a cleaning agents. It is used in the synthesis of heterocyclic nitramines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfamato de potasio se utiliza como aditivo alimentario, en el tratamiento del agua y como agentes de limpieza. Se utiliza en la síntesis de nitraminas heterocíclicas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13823-50-2
Fórmula molecular H2KNO3S
Peso molecular (g/mol) 135.178
Número MDL MFCD00059941
Clave InChI BTAAXEFROUUDIL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium sulfamate, potassium sulphamate, sulfamic acid,potassium salt 1:1, sulfamic acid, monopotassium salt, sulfamic acid, potassium salt 1:1, amidosulfonic acid, potassium salt, potassium amidosulfonate, acmc-209chf, sulfamic acid potassium salt, aminosulfonic acid potassium salt
PubChem CID 23687442
Nombre IUPAC potasio;sulfamato
SMILES NS(=O)(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium sulfamate
Color Blanco
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 25 g
Fórmula lineal H2NSO3K
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.18
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic