Learn More
Solución estándar de potasio, para AAS, 1 mg/ml K en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10022580 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10022580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196205000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.05€
    51.30€ / 500 ml
    Ahorro 3.75€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml K in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-09-7, 7732-18-5
Forma física Líquido
Fórmula molecular K
Concentración 997 to 1003 μg/mL of K(1+) in 2% HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00133776
Color Incolora
Solubilidad Solubilidad en agua: miscible.
Clave InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K]
Nombre IUPAC potasio
Peso molecular (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:26216
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.1
Grado AAS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium atomic absorption standard solution
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.