Learn More
Estándar de potasio: K a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Código de producto. 16409659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
200 g
Tamaño de la unidad:
200 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16409659 50 g 50 g
17982766 200 g 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16409659 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOK500050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de potasio: K a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
CAS 9-7-7440
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Potassium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular K
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Kalium
Fórmula InChI InChI=1S/K.H
SMILES [K]
Nombre IUPAC potasio
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 39.1
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 38.9637 g/mol