Learn More
Estándar de potasio: K+ a 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 17978804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17978804 500 mL 500 ml
17958334 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17978804 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGIKW1K500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de potasio: K+ a 1000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
CAS 9-7-7440
Métodos Cromatografía iónica
Nombres de analitos o componentes Potassium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular K
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Kalium
Fórmula InChI InChI=1S/K.H
SMILES [K]
Nombre IUPAC potasio
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 39.1
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 38,9637 g/mol