Learn More
Estándar de potasio: K a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Código de producto. 17967079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17967079 250 mL 250 ml
17968519 500 mL 500 ml
17968889 50 mL 50 ml
17978879 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17967079 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPKN250
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de potasio: K a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium
CAS 9-7-7440
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Potassium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular K
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Kalium
Fórmula InChI InChI=1S/K.H
SMILES [K]
Nombre IUPAC potasio
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 39.1
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 38.9637 g/mol