Learn More
Estándar de potasio: K a 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Código de producto. 17962476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962476 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17962476 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLKN100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de potasio: K a 10 μg/mL en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
CAS 9-7-7440
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Potassium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular K
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Kalium
Fórmula InChI InChI=1S/K.H
SMILES [K]
Nombre IUPAC potasio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 39.1
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 38,9637 g/mol