Learn More
Estándar de potasio para ICP/MS, 2 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15265936 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15265936 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15265936 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLK21BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
K1 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium Standard
Nombre de nota ICP/MS
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-09-7, 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
% máx. CAS 2.0, 0.0, 98.0
Densidad 1.01006 g/cm3 at 20°C
Forma física Líquido
Fórmula molecular K
Número MDL MFCD00133776
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Clave InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K]
Nombre IUPAC potasio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:26216
Grado Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mg/L
Show More Show Less
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio