Learn More
Estándar de potasio para ICP/MS, 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15255936 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15255936 125 mL 125 ml
1 options
Product Code. 15255936 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. CLK11BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium Standard
Nombre de nota ICP/MS
CAS 7440-09-7, 7732-18-5
% máx. CAS 2.0, 0.0, 98.0
Densidad 1.003 g/cm3 at 20°C
Forma física Líquido
Fórmula molecular K
Número MDL MFCD00133776
Clave InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K]
Nombre IUPAC potasio
Solvent or Matrix 2% HCl
Peso molecular (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:26216
Grado Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mg/L