Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| K | 1000μ g/g |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Oil Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| CAS | 7440-09-7, 8042-47-5 |
| Certificado de análisis | Con Cerfiticato de Análisis |
| % mín. CAS | 0.5, 99.5 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis. |
| % máx. CAS | 0.5, 99.5 |
| Fórmula molecular | K |
| Número MDL | MFCD00133776 |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio