Learn More
Sorbato de potasio, TRC
Código de producto. 30419395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419395 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30419395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP698450100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Sorbate
CAS 24634-61-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H7 O2 . K
Cantidad 100 g
Sinónimo Potassium Sorbate, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt (1:1), (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, Sorbic acid potassium salt, E 202, E 202 (preservative), K 60/95, PO 300, Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, Potassium sorbate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
SMILES [K+].C\C=C\C=C\C(=O)[O-]
Nombre IUPAC Potasio;(2E,4E)-hexa-2,4-dienoato
Peso molecular (g/mol) 150.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0083
Porcentaje de pureza >95