Learn More
Sorbato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10126923 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10126923 100 g Frasco de plástico 100 g
10452825 250 g Frasco de plástico 250 g
10541321 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11984961 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10126923 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.30€
    23.65€ / 100 g
    Ahorro 3.65€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24634-61-5 | C6H7KO2 | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24634-61-5
Fórmula molecular C6H7KO2
Peso molecular (g/mol) 150.22
Clave InChI CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Sinónimo potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
Nombre IUPAC Potasio;(2E,4E)-hexa-2,4-dienoato
SMILES CC=CC=CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium sorbate
Acidez Passes test
Punto de fusión 270.0°C
Color Blanco a crema
Pérdida por secado 1% (105°C, 3 hrs) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CH=CHCH=CHCOOK
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 8847
Información de solubilidad Solubility in water: 58.2 % (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols: 6.5% (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium sorbate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.