Learn More
Tartrato de sodio y potasio tetrahidrato, extra puro, SLR, polvo, Fisher Chemical
Código de producto. 10519200 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10519200 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10519200 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/6840/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 70°C
CAS 6381-59-5
Color Blanco
pH 5.5 to 8.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C4H12KNaO10
Número MDL 150989
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 282.218
PubChem CID 2724148
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo