Learn More
Tartrato de sodio y potasio Tetrahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12646757 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12646757 5 kg Barril de plástico 5 KG
10539010 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
12636757 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12646757 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/6800/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6381-59-5
Fórmula molecular C4H12KNaO10
Peso molecular (g/mol) 282.218
Número MDL 150989
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 70°C
Color Blanco
pH 5.5 to 8.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22g/mol
Envase Barril de plástico