Learn More
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical, cantidad:500 g, CAS:6381-59-5, Blanco, Punto de fusión:70 °C, fórmula molecular:C4H12KNaO10, Peso molecular:282,218, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:Desde 5,5 hasta 8,5
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 70 °C |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 5,5 hasta 8,5 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282,22g/mol |